Merck
NOR10018
Norell® スタンダードシリーズ 10 mm NMR チューブ
frequency 200 MHz, L 8 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Norell NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
glass tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Norell 1001-8
パラメーター
200 MHz frequency
L
8 in.
外径 × 内径
10 mm × 8.76 mm
チューブ直径
10 mm
壁厚
1.24 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norell Standard Series NMR チューブはチューブ壁や底面の変動をなくすために再デザインされています。これによりシム調整時間やサンプルの再現性が改良されます。この NMRチューブは、ASTMタイプ 1 クラスB ガラスで作られ、もしくは一般的にはN-51Aで参照されており、オートサンプリングシステムとハイスループットNMR用にデザインされています。
ディスポーザブル。そりと同心度はわずかです。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)