Merck
NRS3HT8
Norell® Select Series 3 mm high-throughput NMR tube
L 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass (ASTM Type 1 class A)
borosilicate glass tube
特徴
disposable
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Norell S-3-HT-8
L
8 in.
キャンバー
0.040 mm
直径
3 mm
チューブ直径
3 mm
壁厚
0.58 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The high-throughput NMR tubes are ideal for reducing salt effects when running buffered solutions for bio-samples. They are made from ASTM Type 1 Class A borosilicate glass for reproducibility and durability, and are specially designed for one time use for routine NMR.
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)