Merck
NORS5600SQTZ7
Norell® Suprasil® クォーツ 5 mm NMRチューブ
frequency 600 MHz
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Norell NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Norell S-5-600-SQTZ-7
パラメーター
600 MHz frequency
L
7 in.
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norell Suprasil EPRチューブは、190 nm ( 190 nmで90% T)以上の波長でのUV触媒反応への用途に推奨されます。. 天然の石英と比較して、バックグラウンドが大幅に低いため、高いシグナル感度を必要とする研究において主に使用されています。Suprasil EPRチューブはホウ素NMR (<0.01 ppm ホウ素)分光法にも有用です。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)