Merck
NORS5600QTZ7
Norell® 天然クォーツ 5 mm NMRチューブ
frequency 600 MHz
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Norell NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Norell S-5-600-QTZ-7
パラメーター
600 MHz frequency
L
7 in.
直径
5 mm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norell透明石英ガラスチューブ、ホウ素NMR分光法(ホウ素は0.1 ppm未満)には99.8% SiO2をお勧めします。また、150°Cを超える温度を必要とする用途や255 nm(255 nmで80% T)を超える波長でのUV触媒反応にもお勧めします。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)