アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
225 °C/744 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
N28353-BULK:
N28353-100G:
N28353-500G:
N28353-1KG:
N28353-5G:
N28353-5KG:
N28353-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック