Merck
N21022
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニルジスルフィド
別名:
p,p'-ジニトロジフェニルジスルフィド, NSC 4566, NSC 677446, ビス(4-ニトロフェニル)ジスルフィド, ビス(p-ニトロフェニル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2NC6H4)2S2
CAS番号:
分子量:
308.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
InChI Key
KWGZRLZJBLEVFZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤または試薬です。
  • 2-アルキニルアニソール類またはアルキニルアニリン類の求電子的環化
  • スルホニルクロリド類への酸化的塩素化
  • トリアリールビスムタンを用いるアリール化
  • ジアルコキシ安息香酸との脱炭酸的クロスカップリング
  • アルケンのジスルフィド化
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N21022-BULK:
N21022-25G:
N21022-VAR:
N21022-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of p-nitrophenyl disulfide to measure reductive capacity of intact cells.
C Gitler et al.
Methods in enzymology, 251, 279-286 (1995-01-01)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been
資料
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
N21022-100G
N21022-25G4061834110064