安全性情報
MT51350038
Mettler-Toledo certified buffer
pH 10, volume 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌性
non-sterile
形状
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350038
容量
250 mL
pH
10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
MT51350038-1EA:
MT51350038-250ML:
MT51350038:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)