安全性情報
MT51344763
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Nitrate, perfectION ISE combination electrodes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115600
NACRES:
NB.79
形状
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51344763
容量
475 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
法的情報
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MT51344763-1EA:
MT51344763:
MT51344763-475ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)