物質
glass shaft
詳細
S7 connector
Without cable
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51343192
温度測定範囲
0-130 °C
L × W
120 mm × 12 mm
詳細
Mettler Toledo InLab® Reference Flow is a glass-body, reference electrode with S7 screw head. Filled with 3 mol/L KCl for routine applications
- Triple ceramic diaphragm
- Electrolyte refill hose coupling
法的情報
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)