安全性情報
MT51302068
Mettler-Toledo Rainbow I buffer
pH 4.01/7.00/9.21
別名:
liquid pH buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌性
non-sterile
形状
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51302068
包装
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/9.21
詳細
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MT51302068-1EA:
MT51302068-30X20ML:
MT51302068:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)