Merck
M2780
Sigma-Aldrich
N6-メチルアデノシン5′-モノホスファート ナトリウム塩
≥97% (HPLC)
別名:
6-Me-5′-AMP, N-メチル-5′-アデニル酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C11H15N5O7PNa
CAS番号:
分子量:
383.23
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].CNc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H16N5O7P.2Na/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(18)7(17)5(23-11)2-22-24(19,20)21;;/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t5-,7-,8-,11-;;/m1../s1
InChI Key
HFOKUKRAZPHTHH-LYYWGVPGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N6-メチルアデノシン5'-モノりん酸ナトリウム塩は、N6-メチルアデノシン(m6A)リボ核タンパク質免疫沈降反応に使用できます。m6AによるmRNAの修飾が、mRNAの安定性および転写効率において役割を担うことが示されており、m6Aは近年注目を集めています。
生物化学的/生理学的作用
グリコ-ゲンホスホリラ-ゼbの活性化因子です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2780-10MG:
M2780-5MG:
M2780-50MG:
M2780-BULK:
M2780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N6-methyladenosine is required for the hypoxic stabilization of specific mRNAs.
Fry N J, et al.
RNA, 23(9), 1444-1455 (2017)
N(6)-methyladenosine Modulates Messenger RNA Translation Efficiency.
Wang X, et al.
Cell, 161(6), 1388-1399 (2015)
M Morange et al.
European journal of biochemistry, 65(2), 553-563 (1976-06-01)
A series of AMP analogs has been selected in order to better understand the structural requirements (a) for the efficient binding of the activator molecule at the correct site on phosphorylase b from rabbit skeletal muscle and (b) for the
Fengchao Lang et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007796-e1007796 (2019-06-22)
Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous oncogenic virus that induces many cancers. N6-Methyladenosine (m6A) modification regulates many cellular processes. We explored the role of m6A in EBV gene regulation and associated cancers. We have comprehensively defined m6A modification of EBV
Ki-Jun Yoon et al.
Cell, 171(4), 877-889 (2017-10-03)