アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7-2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
JSGVZVOGOQILFM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-メトキシ-1-ブタノールは、以下の用途に使用されています:
- キサントゲン酸錯体の調製に用いられる中間体である3-メトキシ-1-ブチルキサントゲン酸カリウムの合成に用いられる溶媒。
- CeO2を触媒としたアルコールの脱水の研究におけるモデル化合物。
- ブラックマトリクスの着色剤として使用可能なペリレンジイミド系染料を合成するための中間体。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
M12207-VAR:
M12207-2.5L:
M12207-25ML:
M12207-BULK:
M12207-1L:
M12207-4L:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dehydration of diols catalyzed by CeO2
J. Mol. Catal. A: Chem., 221(1-2), 177-183 (2004)
The Journal of chemical physics, 142(21), 214505-214505 (2015-06-08)
The dielectric relaxations in six primary and secondary alkoxy alcohols with varying molecular size and different separation between -O- and hydroxyl group are studied at temperatures around glass transition. The analyses of the apparent full width at half maximum of