安全性情報
L050031
Sigma-Aldrich
Cap B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
製品種目
Proligo Reagents
品質水準
不純物
≤120 ppm water content (Karl Fischer)
clear Appearance of Solution
適合性
conforms to structure (GC, Formulation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
テトラヒドロフラン/N-メチルイミダゾール 84/16 (v/v)
その他情報
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
6.1 °F
引火点(℃)
-14.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L050031-4L:
L050031-200L:
L050031-45L:
L050031-4X4L:
L050031-6X450ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
L050031-200L