安全性情報
L040031
Sigma-Aldrich
Cap A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
濃度
97.0-119.0 g/L (acetic anhydride, titration)
clear colorlessto brownish
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap A solution consists of acetic anhydrideanhydride, lutidine, and tetrahydrofuran (THF).
アプリケーション
Cap A solution is used after the phosphoramidite reaction/coupling step.
生物化学的/生理学的作用
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L040031-450ML:
L040031-200L:
L040031-4L:
L040031-4X4L:
L040031-45L:
L040031-6X450ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)