Merck
JKA4077
Sigma-Aldrich
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 5,000, cross-linking reagent thiol reactive
別名:
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone, VS-PEG-VS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2CHSOOCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SOOCHCH2
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Vinylsulfone-PEG5K-Vinylsulfone, average Mn 5,000
形状
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
詳細
Vinylsulfone PEG Vinylsulfone. Sulfhydryl reactive PEG crosslinker.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA4077-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)