Merck
JKA3076
Sigma-Aldrich
mPEG2K-Thioctic acid
average Mn 2000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2CH2CH2C3S2H5
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
形状
solid
分子量
average Mn 2000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3076-1G:
試験成績書(COA)