Merck
IDE101D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE101D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NC.13
物質
gold/chromium electrode (Au/Cr)
詳細
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
特徴
BN/SiO2 coating
包装
pkg of 12 diced devices
メーカー/製品名
IDE101D
die thickness
525 μm , silicon
電極サイズ
10 nm , chrome
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
IDE101D-1EA4065267981062