物質
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
詳細
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
包装
pkg of 12 diced devices
メーカー/製品名
IDE100D
die thickness
525 μm , silicon
電極サイズ
10 nm , chrome
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The spacing between the fingers on IDE100D is 50um. The fingers vary in thickness between 1um and 5um and in the number of fingers per device, from 9 to 13 fingers. The fingers are 550um long. Each device is about 1mmx1mm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)