物質
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
特徴
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
パラメーター
0-60 °C temp. range
直径
12 mm
浸漬深度
10 mm
pH
0-14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)