Key Documents
HAM238100
Hamilton® MiniTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
別名:
Hamilton pH Electrode, Mini pH Electrode
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115604
NACRES:
NB.79
物質
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
特徴
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
S7 connector
パラメーター
0-100 °C temp. range
直径
12 mm
浸漬深度
7 mm
pH
0-14
詳細
  • Hamilton® MiniTrode lab pH electrode is optimized for pH measurements in very small volumes (e.g., vials).
  • Requires an immersion depth of only 7 mm.
  • Long-term stable Everef system.
アプリケーション
Hamilton® MiniTrode lab pH electrode has been used to measure the pH of:
  • plasma-treated water
  • diluted bull semen and SP4medium
  • Saccharomyces cerevisiae strain suspensions
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
The Addition of Lactobacillus spp., Enrofloxacin or Doxycycline Negatively Affects the Viability of Mycoplasma bovis in Diluted Bovine Semen
Ana Garcia G, et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(5) (2020)