Merck
HAM238000
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, S7 connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115604
NACRES:
NB.79
物質
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
特徴
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
S7 connector
パラメーター
-10-100 °C temp. range
直径
12 mm
浸漬深度
15 mm
pH
0-14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)