Merck
H48808
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-5-ニトロピリジン
97%
別名:
5-ニトロ-2-ピリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2O3
CAS番号:
分子量:
140.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
188-191 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
InChI Key
XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H48808-25G:
H48808-VAR:
H48808-BULK:
H48808-5G:
H48808-100G:
試験成績書(COA)