Merck
H20806
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシベンジルアルコール
99%
別名:
NSC 227926
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
124.14
Beilstein:
1858967
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
114-122 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
InChI Key
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ヒドロキシベンジルアルコール(HBA)は、Gastrodia elataで見られるフェノール類化合物です。抗酸化剤および抗喘息剤です。HBAは、過酸化水素応答性コポリオキサラートナノ粒子およびポリマーを合成するための前駆体としても使用できます。
アプリケーション
4-ヒドロキシベンジルアルコールは、次の物質の合成において前駆物質として使用できます。
  • 薬物送達系候補としてのHBA組み込みコポリオキサレート(HPOX)ナノ粒子。
  • 酵素触媒反応で生成するポリ(4-ヒドロキシベンジルアルコール)。
  • 4-ヒドロキシベンジルイミダゾール誘導体。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H20806-1KG:
H20806-10G:
H20806-25G:
H20806-25KG:
H20806-100G:
H20806-BULK:
H20806-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzyme mediated oxidative polymerization of 4-hydroxybenzyl alcohol for optical applications.
Kumar V, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 39(10), 1183-1193 (2002)
Synthesis and biochemical evaluation of a range of sulfonated derivatives of 4-hydroxybenzyl imidazole as highly potent inhibitors of rat testicular 17α-hydroxylase/17, 20-lyase (P-45017α).
Ahmed S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19(16), 4698-4701 (2009)
Kyung-Yoon Kam et al.
Molecules and cells, 31(3), 209-215 (2011-02-25)
The therapeutic goal in treating cerebral ischemia is to reduce the extent of brain injury and thus minimize neurological impairment. We examined the effects of p-hydroxybenzyl alcohol (HBA), an active component of Gastrodia elata Blume, on transient focal cerebral ischemia-induced
Zheng Cai et al.
Journal of drug targeting, 16(2), 178-184 (2008-02-16)
Both borneol and gastrodin are bioactive substances derived from traditional Chinese medicine. In this paper, the effect of borneol on the distribution of gastrodin to the brain in mice via oral administration was investigated. Gastrodin concentrations in plasma and gastrodigenin
M W Laschke et al.
British journal of pharmacology, 163(4), 835-844 (2011-03-04)
4-Hydroxybenzyl alcohol (HBA) is a phenolic plant compound, which has been shown to influence many cellular mechanisms. In the present study, we analysed in vitro and in vivo the anti-angiogenic actions of this pleiotropic agent. Migration and protein expression of