Merck
GF98066043
インジウム
lump, 8 mm max. lump size, high purity 99.999%, weight 50 g
別名:
IN006101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In
CAS番号:
分子量:
114.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.999%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 980-660-43
抵抗性
8.37 μΩ-cm
重量
50 g
塊最大サイズ
8 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[In]
InChI
1S/In
InChI Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF98066043-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)