Key Documents
GF97138299
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 8 mm
別名:
PP302800
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
honeycomb
メーカー/製品名
Goodfellow 971-382-99
セルサイズ
8 mm
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
10 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)