Key Documents
GF93499857
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 300 × 300 mm
別名:
AB040390
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 934-998-57
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)