アッセイ
≥95%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 475-578-62
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF47557862-2EA:
GF47557862-1EA:
GF47557862-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF47557862-1EA | 4061821137920 |
GF47557862-2EA | 4061821137937 |
GF47557862-5EA | 4061821137944 |