フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 896-023-42
L
1000 mm
直径
1 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF89602342-2EA | 4061825048482 |
GF89602342-5EA | 4061825048499 |
GF89602342-10EA | 4061825048468 |
GF89602342-1EA | 4061825048475 |