Merck
GF66456928
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), rod, diam. 1 mm, L 500 mm
別名:
FP307901
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 664-569-28
L
500 mm
直径
1 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)