About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
rod
自己発火温度
950 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 868-691-97
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
L
500 mm
直径
3.2 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF86869197-1EA:
GF86869197-5EA:
GF86869197-10EA:
GF86869197-20EA:
GF86869197-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF86869197-10EA | 4061821029515 |
GF86869197-5EA | 4061821029553 |
GF86869197-1EA | 4061821029522 |
GF86869197-20EA | 4061821029539 |
GF86869197-2EA | 4061821029546 |