Merck
GF45598685
マグネシウム
rod, 3.2 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.9%
別名:
MG007915
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
rod
自己発火温度
950 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 455-986-85
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
L
1000 mm
直径
3.2 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF45598685-1EA:
GF45598685-2EA:
GF45598685-10EA:
GF45598685-5EA:
GF45598685-20EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)