アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.127 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
数量
100 × 100 mm (approximately 24 g)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
357197-24G-PW:
357197-VAR:
357197-6G:
357197-24G:
357197-25CM2:
357197-100CM2:
357197-BULK:
357197-6G-PW:
357197-100CM2-PW:
357197-25CM2-PW:
資料
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.