Merck
GF86176086
Gold/tin
rod, Au80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 25 mm
別名:
AU067920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 861-760-86
L
25 mm
直径
3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF86176086-1EA4061821141903
GF86176086-2EA4061821141910