フォーム
wire
包装
pkg of set (6)
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
詳細
This Standard Reference Material (SRM) was designed for use in quantitative elemental microprobe analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 482_cert
SRM 482_SDS
SRM 482_cert
SRM 482_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Gold (Au), Copper (Cu)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Gold (Au), Copper (Cu)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST482:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)