Merck
GF79657778
黄銅合金、Cu63Zn37
foil, 20m coil, 0.0125mm thickness, half hard
別名:
CU020210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (coil - half hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 796-577-78
L × 厚み
20 m × 0.0125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)