Merck
GF14936092
炭化チタン
powder, mean particle size <0.05 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
別名:
TI546005
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.8%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 149-360-92
重量
100 g
平均粒径
<0.05 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)