安全性情報
GF47476637
炭化チタン
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 50 g, purity 98.5%
別名:
TI546010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
98.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 474-766-37
重量
50 g
平均粒径
3 μm (FSSR)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
GF47476637-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF47476637-1EA4061821158444