Merck
GF78271500
Iron-Chromium-Aluminum alloy, Fe81Cr16Al3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
別名:
FK186010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 782-715-00
重量
100 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)