Key Documents
GF73369783
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
100mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
別名:
FE227200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 733-697-83
L ×壁厚
100 mm × 0.15 mm
外径 × 内径
0.8 mm × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)