Merck
GF37396424
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
100mm tube, 1.1mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, hard
別名:
FE227250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 373-964-24
L ×壁厚
100 mm × 0.2 mm
外径 × 内径
1.1 mm × 0.7 mm