Merck
GF72832192
Brass
wire, 0.08 mm diameter, Cu63%/Zn37%, length 2000 m, temper hard
別名:
CU025120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 728-321-92
L
2000 m
直径
0.08 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)