About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mo
CAS番号:
分子量:
95.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 726-327-96
抵抗性
5.0 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.025 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF72632796-2EA:
GF72632796-10EA:
GF72632796-20EA:
GF72632796-5EA:
GF72632796-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF72632796-10EA | 4061821007513 |
GF72632796-1EA | 4061821007520 |
GF72632796-20EA | 4061821007537 |
GF72632796-2EA | 4061821007544 |
GF72632796-5EA | 4061821007551 |