Merck
GF00667087
チタン
foil, thickness 0.01 mm, 6 mm diameter, high purity 99.99+%
別名:
TI000212
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99%
フォーム
foil
自己発火温度
860 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 006-670-87
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
直径
6 mm
6 mm
厚さ
0.01 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF00667087-10EA4061821082367
GF00667087-20EA4061821082374
GF00667087-50EA4061821082381