Merck
GF71847951
Nickel/Iron
sheet, Ni52%/Fe48%, thickness 7.1 mm, size 108 × 108 mm
別名:
NI193100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 718-479-51
サイズ
108 × 108 mm
厚さ
7.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)