Merck
GF71382832
白金
wire, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.998%
別名:
PT005157
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.998%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 713-828-32
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
L
0.2 m
直径
1.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF71382832-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)