Merck
444685
Sigma-Aldrich
白金
wire, diam. 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
別名:
白金グレー, 白金元素, 白金黒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
wire
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
直径
2.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
白金(Pt)ワイヤは、電極および移植片に使用できる生体適合性の金属ワイヤです。白金電極の有効性は、白金黒表面を形成することで改善できます。
数量
1.4 g = 2 cm;7 g = 10 cm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
444685-7G-PW:
444685-VAR:
444685-1.4G-PW:
444685-1.4G:
444685-7G:
444685-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
白金 gauze, 100 mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
298093
白金
白金 wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267163
白金
白金 wire reel, 0.2m, diameter 0.25mm, hard, 99.95%
GF35898924
白金
白金 wire, diam. 0.25 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267171
白金
白金 wire, diam. 0.25 mm, thermocouple grade
Sigma-Aldrich
373265
白金
白金 gauze, 52 mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
298107
白金
白金 evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 1.2 cm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
373214
白金
白金 shot, ≤3 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327484
白金
Synthesis of novel ruthenium sensitizers and their application in dye-sensitized solar cells
Nazeeruddin MK, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 249(13-14), 1460-1467 (2005)
Electrode array design and fabrication for implantable systems
Implantable Sensor Systems for Medical Applications, 249(13-14), 150-182 (2013)
Electrodes
Bioimpedance and Bioelectricity Basics, 179-254 (2015)
Shai Rozen et al.
Plastic and reconstructive surgery, 131(6), 1253-1265 (2013-05-30)
Left untreated, paralytic lagophthalmos may result in corneal dryness, ulcerations, and subsequent blindness. The most common nondynamic surgical solution is upper eyelid weight placement in a superficial, pretarsal pocket, carrying the risk of visibility, extrusion, and entropion. The authors present
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
444685-1.4G4061832283388
444685-7G4061833598269