アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
wire
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
直径
0.25 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
プラチナ(Pt)ベースのワイヤは、不透明な銀色の金属であり、高い耐食性を有しています。柔らかい遷移金属であり、延性および展性が高いため、電子産業で有用とされています。融点が高く、500℃で酸化されます。
アプリケーション
Ptワイヤは、
- 電気化学プロセスの標準電極
- マイクロ流体デバイスのマイクロチャンネルの形成
- 光ファイバーのコイリング
- 電解質ベースの燃料電池の陰極の開発、など広範な用途で利用可能です。
数量
250 mg = 25 cm;1.5 g = 150 cm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
349402-250MG:
349402-1.5G:
349402-BULK:
349402-VAR:
試験成績書(COA)
Generation of electrospray from a solution predeposited on optical fibers coiled with a platinum wire
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 11(5), 464-467 (2000)
Effect of voltage on platinum dissolution relevance to polymer electrolyte fuel cells
Electrochemical and Solid-State Letters, 9(5), A225-A227 (2006)
Platinum Metals Rev. (2004)
Chemistry Foundations and Applications (2004)
Characterizing Electro-osmotic Flow in Parylene Microchannels
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 50(9), 931-936 (2011)