Merck
GF68266996
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, 10.0 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
別名:
NI297930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 682-669-96
L
100 mm
直径
10.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)