Merck
GF18067305
Nickel/Iron
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
別名:
NJ235140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 180-673-05
L
1 m
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)