Merck
GF67909236
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), film, thickness 0.2 mm, L 0.5 m
別名:
FP301340
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 679-092-36
L
0.5 m
厚さ
0.2 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)